QBD10246
Bis-dPEG®9-NHS ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C30H48N2O17/c33-25-1-2-26(34)31(25)48-29(37)5-7-39-9-11-41-13-15-43-17-19-45-21-23-47-24-22-46-20-18-44-16-14-42-12-10-40-8-6-30(38)49-32-27(35)3-4-28(32)36/h1-24H2
Clave InChI
CQWLSZJYTZVHMU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)