QBD10081
4-formyl-benzamido-dPEG®12-TFP ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)[H]
InChI
1S/C41H59F4NO16/c42-35-31-36(43)39(45)40(38(35)44)62-37(48)5-7-50-9-11-52-13-15-54-17-19-56-21-23-58-25-27-60-29-30-61-28-26-59-24-22-57-20-18-55-16-14-53-12-10-51-8-6-46-41(49)34-3-1-33(32-47)2-4-34/h1-4,31-32H,5-30H2,(H,46,49)
Clave InChI
VSRWMAATCHEJKU-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)