MP1501010
MakroPor, silicon membrane
thickness 50 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
descripción
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
envase
pkg of 10 pieces
tamaño
10 mm × 10 mm
grosor
50 μm
tamaño de poro
1 μm pore diameter
1.5 μm (interpore distance)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)