Documentos clave
GF99211709
Polymethylpentene
TPX®, sheet, thickness 10 mm, size 170 × 180 mm, natural
Sinónimos:
ME313411
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 992-117-09
tamaño
170 × 180 mm
grosor
10 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)