Documentos clave
GF98079777
Gallium-indium-tin alloy, Ga68.5In21.5Sn10
250g lump, 100mm max. lump size, liquid at rtp
Sinónimos:
GA056100
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
lumps (liquid at rtp)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 980-797-77
peso
250 g
tamaño máx. del bulto
100 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
  • Use of Valproic Acid-D₆ in pharmacokinetics: Study describes the use of liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the determination of valproic acid and its six metabolites in human serum, highlighting the role of Valproic Acid-D₆ as an internal standard in bioanalytical methods. This application is essential for investigating drug interactions, particularly with carbapenems in epileptic patients (Yang et al., 2023).
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)