Documentos clave
GF96303236
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 500 mm
Sinónimos:
SI617910
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 963-032-36
Longitud
500 mm
diámetro
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)