GF87222304
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 1m coil, 2mm coil width, 0.075mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI050231
About This Item
Productos recomendados
form
annealed
foil (coil)
manufacturer/tradename
Goodfellow 872-223-04
L × W × thickness
1 m × 2 mm × 0.075 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)