GF76783696
Polypropylene
(PP), fiber, tex number 47, L 1000 m, number of filaments 86
Sinónimos:
PP305747
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 767-836-96
Longitud
1000 m
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)