GF72762093
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.02 mm diameter, length 1 m, condition metallic glass
Sinónimos:
FE845020
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 727-620-93
Longitud
1 m
diámetro
0.02 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)