Documentos clave
GF64526665
Nickel-copper alloy, Ni70Cu30
powder, 150micron max. particle size, atomized, 500g, 98%
Sinónimos:
NI076011
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
powder (atomized)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 645-266-65
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)