Documentos clave
GF48383286
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 1 m, coil width 25.4 mm
Sinónimos:
NI050237
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 483-832-86
Longitud
1 m
bobina anchura
25.4 mm
grosor
0.10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)