GF41728989
Nickel/Iron
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 500 mm, wall thickness 0.275 mm
Sinónimos:
NI197750
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 417-289-89
Longitud
500 mm
D.E.
9.55 mm
pared grosor
0.275 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)