Documentos clave
GF32455964
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinónimos:
PT075130
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 324-559-64
L
0.1 m
diameter
0.50 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)