Documentos clave
GF32317321
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
5m wire, 0.01mm diameter, as drawn
Sinónimos:
FE205100
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 323-173-21
L × diam.
5 m × 0.01 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)