Documentos clave
GF30067062
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 2.0 mm diameter, length 150 mm
Sinónimos:
W 607902
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 300-670-62
Longitud
150 mm
diámetro
2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)