Documentos clave
GF24661830
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.5 mm, diam. 8 mm
Sinónimos:
ME311250
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 246-618-30
Diámetro
8 mm
grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)