GF13059873
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.67mm, L 317 mm, wall thickness 0.025 mm
Sinónimos:
IM307055
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 130-598-73
L
317 mm
wall thickness
0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)