Documentos clave
GF12420706
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
10m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI095120
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 124-207-06
L × diam.
10 m × 0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)