Documentos clave
GF11008392
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.035 mm, L 1 m, black
Sinónimos:
AC311035
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 110-083-92
Longitud
1 m
grosor
0.035 mm
color
black
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)