Documentos clave
GF10292183
Alumina
sputtering target, thickness 6.35 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.5%
Sinónimos:
AL609600
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99.5%
form
sputtering target
manufacturer/tradename
Goodfellow 102-921-83
diam.
76.2 mm
thickness
6.35 mm
diameter
76.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)