DWKCWH004
Azlon Double Burette Clamp
grip on rods, burette diam. 11-14 mm, polypropylene rod
Sinónimos:
CWH004
About This Item
Productos recomendados
material
polypropylene rod
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Azlon CWH004
burette diam.
11-14 mm
Application
For secure clamping of burettes
Features and Benefits
Anti slip and corrosion resistant
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)