DWK986702
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, HDPE
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinónimos:
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, glass, 20mL, HDPE vials, Liquid scintillation vials, Scintillation, WHEATON vials, caps attached, metal foil cork liner, vials
About This Item
Productos recomendados
Materiales
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
metal foil liner
white cap
Características
with cap
envase
pkg of 500 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 986702
botella diám. &veces; Al &veces; An
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
capacidad
(20 mL)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)