CLS708610
Pyrex® serological pipettes, reusable, color-coded, for cotton plugging
volume 10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinónimos:
Corning® 7086
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 7086-10
intervalo de medición del volumen
10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
D.E. × L
10 mm × 350 mm
capacidad
10 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)