CLS7078D5
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 5.0 mL
Sinónimos:
pipet
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
envase
pack of 25 ea
case of 400 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7078D-5
intervalo de medición del volumen
5.0 mL
capacidad
5.0 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)