BR36180
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 500 mL
Sinónimos:
Plastics, Volumetric flasks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PMP
polypropylene stopper
transparent
Junta
joint ST/NS neck19/26
Características
accuracy class A
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 36180
tamaño
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)