BR114935
BRAND® mini cooler
PC, for 12 tubes
Sinónimos:
Accessories, Microcentrifuge Tubes, Mini cooler, Sample Storage, Tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PC
descripción
bench temp.maintained -20°C time 60 min.
Características
for 12 tubes
fabricante / nombre comercial
BRAND 114935
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)