BAH131780816
SP Bel-Art® utility bags
width × H × thickness 8 in. (203 mm) × 16 in. (406 mm) × 4 mil (0.1 mm), clear, pack of 100 ea
Sinónimos:
clear bag, reusable bag, sample bag
About This Item
Materiales
clear
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H13178-0816
width × H × thickness
8 in. (203 mm) × 16 in. (406 mm) × 4 mil (0.1 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- FDA grade polyethylene, safe for food, drug and cosmetic use
- Latex free
- Not Autoclavable
- H13176 lightweight bags are 0.038 mm (1.5 mil) thick, H13178 heavyweight bags are 0.1016 mm (4 mil) thick
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)