ALD00438
Sodium (4-methoxyphenyl)methanesulfinate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
260-265 °C
cadena SMILES
[O-]S(CC1=CC=C(OC)C=C1)=O.[Na+]
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)6-12(9)10;/h2-5H,6H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
OKSPESPSBLOXDC-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)