932302
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-(2,6-pyridine)]
About This Item
Fórmula lineal:
(C34H43N)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
mol peso
Mw ≥20,000 by GPC
Nivel de calidad
solubilidad
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmáx.
364 nm±10 nm in THF
fluorescencia
λem 406 nm±20 nm in THF
Aplicación
Polymer, Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; blue emission.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)