Merck
926736
Sigma-Aldrich
MNBO
≥95%
Sinónimos:
N-Benzyl-N-(2-methylnaphthalen-1-yl)oxalamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
318.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
202-203 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(Cc3ccccc3)C(=O)C(=O)Nc1c2c(ccc1C)cccc2
Clave InChI
QOOOSPCWFVCKFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
MNBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jie Gao et al.
Organic letters, 19(11), 2809-2812 (2017-05-23)
A class of N-(naphthalen-1-yl)-N'-alkyl oxalamides have been proven to be powerful ligands, making a coupling reaction of (hetero)aryl iodides with primary amines proceed at 50 °C with only 0.01 mol % of Cu2O and ligand as well as a coupling