920991
Silver(I) carbonate
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Silver carbonate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
densidad
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)