900381
Uridine-15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinónimos:
UMP-15N2 disodium salt solution
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥98 atom % 15N
Quality Level
assay
≥95% (CP)
form
solution
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+2
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C=C[15N]1[C@@]2([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH]C1=O
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)