793485
Melengestrol acetate-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=C1C[C@@]2([H])[C@]3([H])C=C(C)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]2(C)[C@]1(C(C)=O)OC(C([2H])([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1/i4D3
Clave InChI
UDKABVSQKJNZBH-TWOXOXTASA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?