772453
Fmoc-Lys(palmitoyl)-OH
95%
Sinónimos:
Palmitoyl lysine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
71-83 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C37H54N2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-26-35(40)38-27-20-19-25-34(36(41)42)39-37(43)44-28-33-31-23-17-15-21-29(31)30-22-16-18-24-32(30)33/h15-18,21-24,33-34H,2-14,19-20,25-28H2,1H3,(H,38,40)(H,39,43)(H,41,42)/t34-/m1/s1
InChI key
DQZCUQJUXKWZEE-UUWRZZSWSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)