760080
4′-Mercaptobiphenylcarbonitrile
97% (GC)
Sinónimos:
4′-Mercapto-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97% (GC)
Formulario
powder
mp
127-132 °C
cadena SMILES
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NS/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
Clave InChI
ZZSHJNKMDIZSFY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)