Merck
733059
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
liquid
assay:
98%
Quality Level
assay
98%
form
liquid
density
1.067 g/mL at 25 °C
functional group
ester
hydroxyl
SMILES string
CCOC(=O)C1CCCC(O)C1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChI key
BGAOLPQGOBDXBH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)