Documentos clave
6P100D
Sigma-Aldrich
6-Point Style Die
6P100D
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
MA.24
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
description
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
feature
point style 6 pt probe
packaging
pkg of 16 diced devices
manufacturer/tradename
6P100D
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)