Merck
679380
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-2-Aminobutanamide hydrochloride
96%
Sinónimos:
(R)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
138.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
258-262 °C
grupo funcional
amide
amine
cadena SMILES
Cl[H].CC[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m1./s1
Clave InChI
HDBMIDJFXOYCGK-AENDTGMFSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)