672882
3,4-Difluorophenylacetylene
90%
Sinónimos:
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4F2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.4902
densidad
1.144 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1F)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
Clave InChI
XFPAOXIWRDDQGG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
45.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7.22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?