671460
Propanoic acid hydrazide
≥90% (GC)
Sinónimos:
Propanoic hydrazide, Propionylhydrazine
About This Item
Productos recomendados
assay
≥90% (GC)
functional group
amine
hydrazine
SMILES string
CCC(=O)NN
InChI
1S/C3H8N2O/c1-2-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
DXGIRFAFSFKYCF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?