Merck
605425
Sigma-Aldrich
L-Fucose-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
6-Deoxy-L-galactose-1-13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5H12O5
Número de CAS:
Peso molecular:
165.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i2+1
InChI key
PNNNRSAQSRJVSB-ZAHPDWKSSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)