603597
Phenyl-13C6 isocyanate
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
técnicas
protein expression: suitable
índice de refracción
n20/D 1.535
bp
162-163 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
densidad
1.150 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clave InChI
DGTNSSLYPYDJGL-ZXJNGCBISA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?