593125
Sodium acetate-2-13C,d3
99 atom % 13C, 50-60 atom % D
Sinónimos:
Acetic acid-2-13C,2,2,2-d3 sodium salt
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
50-60 atom % D
Formulario
solid
mol peso
84.53 by atom % calculation (at 50 atom % D)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)O[Na]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3;
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-SPZGMPHYSA-M
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)