Merck
588253
Sigma-Aldrich
Biuret-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Imidodicarbonic-13C2 diamide
About This Item
Fórmula lineal:
H2N(13CO)NH(13CO)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
105.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
bp
185-190 °C (dec.)(lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
N[13C](=O)N[13C](N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i1+1,2+1
Clave InChI
OHJMTUPIZMNBFR-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)