576492
Tributylphosphine tetrafluoroborate
97%
Sinónimos:
Tributylphosphonium tetrafluoroborate, [n-Bu3PH]BF4
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
50-53 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.[H][P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P.BF4/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;2-1(3,4)5/h4-12H2,1-3H3;/q;-1/p+1
Clave InChI
NCHAZLRRIGGCER-UHFFFAOYSA-O
Descripción general
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?