564494
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
169.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
131-136 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
COc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant involved in:
Reactant / precursor used for the synthesis of biologically active molecules including:
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for synthesis of heterobiaryls
- Suzuki and Still coupling for synthesis of antithrombotic drugs
Reactant / precursor used for the synthesis of biologically active molecules including:
- 2-(4-pyridyl)thienopyridinones for use as GSK-3β inhibitors
- Arylheteroarylmethylamines as NR2B subtype of NMDA receptor antagonists with antidepressant activity
- Biphenylketones for use as dual modulators of inflammation and bone loss
- CB1 antagonists
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?