563439
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
97%
Sinónimos:
[4-(Trifluoromethyl)phenyl](trimethylsilyl)acetylene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4CF3C≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
242.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13,14)15/h4-7H,1-3H3
InChI key
FHGNUAFFHLVAJP-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?