Merck
493422
Sigma-Aldrich
Tetracosanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)21CH213CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
369.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
272 °C/10 mmHg (lit.)
mp
85-86 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C24H48O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26/h2-23H2,1H3,(H,25,26)/i24+1
Clave InChI
QZZGJDVWLFXDLK-MCHSYIMZSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)