468347
(R)-(+)-2-Bromo-3-methylbutyric acid
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
actividad óptica
[α]22/D +21°, c = 37 in benzene
bp
90-100 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
35-40 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Clave InChI
UEBARDWJXBGYEJ-SCSAIBSYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- As an anionic counterpart of morpholinium based chiral ionic liquids applicable in the Heck arylation reaction of 2,3-dihydrofuran.
- As a starting material in the synthesis of fructosyl peptide oxidase inhibitors.
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.