425389
1-Naphthol-d8
97 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
97 atom % D
Quality Level
form
solid
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]C1=C(O[2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D/hD
InChI key
KJCVRFUGPWSIIH-GZORGGLCSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)